Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Anatomiska modeller
146  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/07/18989407.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"146"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (PRTWZ550)
Leverantör:  Portwest Clothing
Beskrivning:   Premium quality black high gloss mannequin.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0103)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   En mycket detaljerad modell av den mänskliga hjärnan som är medialt uppdelad. Båda halvorna av denna hjärna kan demonteras till:
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0003)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Stan, standardmodellen för ett mänskligt skelett, har uppskattats i hela världen under decennier. Tack vare den mycket höga kvaliteten och robusta kon...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0116)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Enkel hjärtmodell i 2 delar. Förmak och kamrar exponeras tydligt. Mått 19×12×12 cm.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BINH1000023)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   This replica of a disarticulated half human skeleton is complete with mounted skull, sternum, hyoid, and spinal column.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Models of arms for education and training.
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Simulators are ideal for education.
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   All important structures of the human kidney for student and patient education are shown.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 146
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa