(±)-sek-Butylamin
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
Fara
EHERCA10929200EA 1150 SEK
EHERCA10929200
(±)-sek-Butylamin
(±)-sek-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Kokpunkt: 63,5 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –104 °C
Densitet: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –20 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008094
CAS nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01579