Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenfri ättiksyra
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
86732.290EA
2700
SEK
86732.290
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenfri ättiksyra
Perklorsyra
Formel:
HClO₄ MW: 100,46 g/mol Kokpunkt: 120 °C (1013 hPa) Densitet: 1,050 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 2920 ADR: 8 (3),II |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.098 - 0.102 mol/l |