Perklorsyra 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
30111.291EA 1275 SEK
30111.291
Perklorsyra 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Perklorsyra
Formel: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 3264
ADR: 8,III
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed