Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

(S)-(+)-1-Aminoindane, ChiPros 99+%, ee 99+%

Leverantör: Alfa Aesar
Varning

Purity: 99+%
CAS No.: 61341-86-4
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2206708
Optical Rotation: +16.5° (c=1.5 in methanol)
MDL No.: MFCD00216670


Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Kokpunkt: 74 - 76 °C (3 -rr)
Smältpunkt: 15 °C
Densitet: 1,038 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00216670
CAS nummer: 61341-86-4


 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
1 g L19303.03
5 g L19303.06
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Formula weight 133.19
Flampunkt 94°(201°F)
Molekylformel C9H11N
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal