Silvernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
30475.322EA
1110
SEK
30475.322
30475.297
Silvernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Silvernitrat
Formel:
AgNO₃ MW: 169,87 g/mol Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |