Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Biokemi
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/18/18989318.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Artikel nummer : (EDVO1500)
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning:   En uppsättning färgade kulor som kan användas för att representera Watson-Cricks DNA-baser (A, T, G, C).
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning:   Studenterna kan bygga en DNA-modell med det här enkla och färgglada systemet. Kan användas tillsammans med en RNA-proteinsyntessats för modellering av...
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivning:   Molecular model for making basic biochemical structures.
UOM:  1 * 1 SET
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivning:   Nukleinsyror, femsidiga sockermolekyler och pyramidformade fosfatmolekyler. Endast korrekta sockelpar kan kopplas ihop.
Artikel nummer : (SPIRMKS-122-10)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivning:   Molecular model of compact DNA including ten pairs of bases.
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (764-0059)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivning:   Alpha-helix
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (761-0381)
Leverantör:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Beskrivning:   Eleverna ställer upp hypoteser, gör förutsägelser och testar sina resultat medan de bygger DNA- och RNA-modeller och en arbetsmodell för proteinsyntes...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SPIRMKO-ACGT-53)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivning:   This molecular model can show how the bases (adenin, cytosin, guanin, thymin) are combined through triple and double hydrogen bonds.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa