Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
oorganisk-kemi
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/38/18989438.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Molekylmodell för utbildningsbruk, Universalsats, Molymod 001, Applikation: Oorganisk kemi
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecular models.
Artikel nummer : (766-0100)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Stor handgjord molekylmodell för demonstration på tavla och i byggsats. Med magnetiska bindningar. Lackerade frigolitkulor med inbäddade magnetplattor...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Strukturer av joniska kristaller, natriumklorid, MKO 124 36, Molymod.
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Färdiga set med utvalda atommodeller och bindningar för att visa olika typer av kristallstruktur. Alla modeller levereras färdigmonterade eller med en...
Leverantör:  EISCO
Benämning:   Seten som beskrivs nedan innehåller kulor av hårdplast som representerar atomer med olika färger där varje atom har en uppsättning hål med rätt vinkla...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikel nummer : (761-0116)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Innehåller komponenter för att bygga åtta modeller som illustrerar bindningarna i Saltsyra (rak), Berylliumklorid (rak), Vatten (vinklad), Bortrihydri...
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (SPIRML-10)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Molekylmodell för utbildningsbruk, Short link used for compact bonds, Applikation: Oorganisk kemi
UOM:  1 * 25 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa