3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L07071.06EA
4075
SEK
L07071.06
L07071.14
L07071.03
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246,02 g/mol Smältpunkt: 147…151 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00051833 CAS nummer: 16789-84-7 |