Vill du logga in igen?
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverantör: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 3111-37-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00173904
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
MDL Number: MFCD00173904
CAS nummer: 3111-37-3
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
1 g A19925.03
25 g A19925.14
5 g A19925.06
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 141-143°
Formula weight 245.08
CAS-nr 3111-37-3
Renhet 97%
Molekylformel C9H9BrO3
MDL No. MFCD00173904
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal