Vill du logga in igen?
Välkommen till en dag med Säkerhet i Fokus! – 20-23 maj – läs mer och anmäl dig nu!
2-(2-Butoxyethoxy) etylacetat, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
8.21014.2500 8.21014.1000 8.21014.9020 8.21014.9030 8.21014.9999 8.21014.0100
2-(2-Butoxyethoxy) etylacetat, Sigma-Aldrich®
Formel: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Kokpunkt: 246 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: -32 °C
Densitet: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 102 °C
MDL Number: MFCD00009458
CAS nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
UN: 0000
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure < - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal