Vill du logga in igen?
Välkommen till en dag med Säkerhet i Fokus! – 20-23 maj – läs mer och anmäl dig nu!
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
L13446.AP L13446.AE L13446.0F
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Kokpunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: -25 °C
Densitet: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041928
CAS nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
UN: 0000
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal