Etylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22277.2500EA
849
SEK
8.22277.2500
8.22277.5000
Etylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Etylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Kokpunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –83 °C Densitet: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –4 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |