Myrsyra ≥98.0%, ARISTAR® för spåranalys
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
450122MEA
4350
SEK
450122M
Myrsyra ≥98.0%, ARISTAR® för spåranalys
Myrsyra
Formel:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Kokpunkt: 100…101 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 8,2…8,4 °C Densitet: 1,22 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 48 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
Specifikation testresultat
Assay (acidimetric) | Min. 98.0 % |
Colour | Max. 10 APHA |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.5 ppm |
Acetic acid | Max. 500 ppm |
Ag (Silver) | Max. 0.001 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.005 ppm |
Au (Gold) | Max. 0.005 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.002 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0.001 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0.002 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.001 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.001 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.001 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.002 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.010 ppm |
Ga (Gallium) | Max. 0.005 ppm |
Hg (Mercury) | Max. 0.005 ppm |
In (Indium) | Max. 0.002 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.02 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0.001 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.01 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.001 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.001 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.002 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.002 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.001 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.001 ppm |
Ti (Titanium) | Max. 0.001 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0.001 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0.001 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.005 ppm |
Non-volatile matter | Max. 2 ppm |