Du sökte efter: Trifluorättiksyra
50  results were found
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra, Supelco®
Artikel nummer : (4.80170.2500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra 0,05% (v/v) i vattenlösning, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
Leverantör: Merck
Beskrivning: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - posit...
Artikel nummer : (1.08178.0050)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 50 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Artikel nummer : (80457-10ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra
UOM: 1 * 10 mL
Artikel nummer : (1.08218.0050)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra 25% (v/v) i vattenlösning, Supelco®
UOM: 1 * 50 mL
Artikel nummer : (4.80672.2500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trifluorättiksyra 0,05% (v/v) i acetonitril, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, ...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Trifluorättiksyra 99.01-101.0%, GPR RECTAPUR®
Artikel nummer : (9470.0010)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Gradient tested for HPLC Peptide and Protein Analysis
UOM: 1 * 10 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Artikel nummer : (153112E)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Trifluorättiksyra 100%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Trifluorättiksyra ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Artikel nummer : (W729-07)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Lot analysis on label.
UOM: 1 * 500 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom