n-Hexacosane, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1GEA
2020
SEK
52183-1G
52183-250MG
n-Hexacosane, Supelco®
n-Hexacosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₄CH₃ MW: 366,71 g/mol Kokpunkt: 412,2 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 56…59 °C Densitet: 0,804 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009354 CAS nummer: 630-01-3 EINECS: 211-124-1 |