n-Hexatriacontane, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL52919-250MGEA
975
SEK
SUPL52919-250MG
n-Hexatriacontane, Supelco®
n-Hexatriacontane
Formel:
H₃C(CH₂)₃₄CH₃ MW: 506,98 g/mol Kokpunkt: 497 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 75,5 °C Densitet: 0,7803 g/cm³ (80 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009413 CAS nummer: 630-06-8 EINECS: 211-127-8 |