n-Nonacosane, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74156-1GEA 2130 SEK
74156-1G
n-Nonacosane, Supelco®
n-Nonacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₇CH₃
MW: 408,8 g/mol
Kokpunkt: 440,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 63,7 °C
Densitet: 0,8083 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 630-03-5
EINECS: 211-126-2