Flödesmätare, paddelhjul
Leverantör: Brand
BRND134080EA 415 SEK
BRND134080
Flödesmätare, paddelhjul
Flödesindikatorer
Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.