n-Tricosane, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91447-1GEA
510
SEK
91447-1G
91447-5G
n-Tricosane, Supelco®
n-Tricosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ MW: 324,63 g/mol Kokpunkt: 380 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 46…47,5 °C Densitet: 0,7969 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009350 CAS nummer: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |