Isobutyraldehyd
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
Fara
EHERCA14395000EA 1150 SEK
EHERCA14395000
Isobutyraldehyd
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokpunkt: 64 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –65 °C
Densitet: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –24 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006980
CAS nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171