Integrerade skyddsglasögon, Peltor™
Leverantör: 3M
Peltor™
MMMAV6BEA 230 SEK
MMMAV6B
Integrerade skyddsglasögon, Peltor™
Skyddsglasögon
3M™ Integrated Eyewear V6E have a clear lens and are easy to attach to the headband of 3M™ Safety helmets. The unique design allows the glasses to slide easily between the helmet shell and headband.
  • Ett flertal böjbara fogar gör individuell anpassning möjlig
  • Ögonskyddet har en nära passning till användarens kinder, vilket ger utmärkt skydd mot partiklar och damm
Certifikat: EN 166; (EN 172)