Tetrakloreten, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
02666-1MLEA
169
SEK
02666-1ML
02666-5ML
Tetrakloreten, Supelco®
Tetrakloreten
Formel:
C₂Cl₄ MW: 165,83 g/mol Kokpunkt: 121,1 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –22 °C Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |