Skyddsglasögon, Maxim™
Leverantör: 3M
Maxim™
111-1095EA 180 SEK
MMMAMAXIM3S
Skyddsglasögon, Maxim™
Maxim™-skyddsglasögonen har en unikt, patenterat, sfäriskt glas för 180° utmärkt sikt och ögonskydd. Skalmarna är helt böjliga och längden justerbar för optimal passform.
  • Ventilationskanaler tvärs över glasen minimerar risken för imma och DX-beläggningen motstår imma, repning, och kemikalier
  • Mjuk, universell näsbrygga med dubbelinjicerade ögonbrynskyddande kuddar för ökad komfort och stötdämpning
  • Skalmar med justerbar längd med pantoskopiskt system
Certifikat: EN 166; (EN 172)