HyperSep™-glasblocksgrenrör
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
HyperSep™
549-0598EA 19075 SEK
549-0598 549-0597
HyperSep™-glasblocksgrenrör
Manifold
Vakuumgrenrör för HyperSep™ SPE-kolonner möjliggör enkel bearbetning av prover.
  • Vakuumkammare är ett glasblock som möjliggör inspektion av extraktionsprocessen och enkel rengöring
  • Vakuumregleringsventil för optimering av provflödeshastighet
  • Rigid Corian®-lock som motverkar skevhet vid långvarig användning
  • Bulkhead Luer-fästen gör att provet kan elueras direkt i provrör för engångsbruk
  • Locket har 16 eller 24 positioner i parallella rader och hörnstöd för att förhindra skador på luer och spetsar när locket inte används
Leveransinformation: Utrustad med glasblock, Corian®-grenrörslock, skyddspackning, vakuummätare och ventilenhet, 16 eller 24 PTFE-spetsar, justerbart Collection-ställ, 16 eller 24 Bulkhead Luer-fästen och -kontakter.