The 3M™ S-series headcovers offer head and face protection, as well as providing eye and face protection from liquid splash and low energy impact (grade F). They are suitable for applications that require frequent replacement of the entire headgear assembly, such as pharmaceutical manufacturing and laboratory work, or in situations where there is less soiling of the outer fabric. All headcovers can be used in conjunction with 3M Powered and Supplied Air systems (e.g. Jupiter™ and Dustmaster™), thus offering respiratory protection.
- Förbättrad form och sikt
- Utmärkt luftflöde
- Bekväm att ha på sig under långa perioder tack vare design med lös passform
- Nominell skyddsfaktor: 500
S-133: Huvudskydd, delvis återanvändbara, för allmänt bruk.
S-333G: Grått huvudskydd med ökad tålighet mot kemikalier och repning, därför lämplig för tillämpning inom kemisk industri. Materialet är mjukt, tyst, tåligt och lågluddande.
S-533: Huvudskydd med huva tillverkat av mjukt, lågluddande tyg som lätt draperas över användaren och också ger skydd för nacke och axlar. Huvudskyddet har ökad tålighet för kemikalier och repning.
S-757: Huvudskydd med huva av ett material som speciellt är avsett att klara översprejning med färg.
Certifikat: EN 166; uppfyller högsta respiratoriska klass, 12941 TH3, när den används med andningsskyddssystem.
Observera: *Universalstorlek.