Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "blodtrycksmaetare"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/55/18944955.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Artikel nummer : (720-1832)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Nylonmanschett med kardborrfäste och visare för 0-300 mm Hg.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikel nummer : (763-0487)
Leverantör:  U-MED INDUSTRIAL INC.
Benämning:   Manschett med gummiluftpump och manometer.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-1981)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Mätområde: blodtryck 5,4 till 36 kPa (40 till 270 mmHg), pulsområde 40 till 200 s/min
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikel nummer : (763-0225)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Handledsmätare RX3-Plus
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   The OMRON M3 is a compact, fully automatic blood pressure monitor, operating on the oscillometric principle. It measures your blood pressure and pulse...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (MURR2060/01)
Leverantör:  MURRAY, S & CO LTD
Benämning:   Aneroid sphygmomanometer, with velcro cuff, in black zip-up case.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6