STC 100 är avsedd för snabb och exakt räkning av bakteriekolonier.
- En grafisk multifunktionsdisplay visar antal kolonier (upp till 999), medelvärde, tid och datum
- Ljudsignal och visuell bekräftelse för varje räkning
- Värdena sparas på ett minneskort (tillval)
Du kan välja mellan enkelläge (räkna en petriskål) och multiläge (räkna upp till 20 skålar med kontinuerlig beräkning och visning av medelvärdet). Instrumentet har en tryckkänslig skålhållare, som kan användas med valfri markör, penna eller givare. En extern räknare kan också anslutas. Med kommunikationspaketet kan värdena lagras med datum och tid. Dessutom är det möjligt att lägga till prov-ID:n eller streckkoder (streckkodsläsare kan fås som tillval) till det räknade värdet.
Leveransinformation: Med förstoringsglas, standardmarkör, Wolffhügel-rutnät, adapter för petriskålar med 90 mm diameter, kabel med universalkontakt.