Papper för renrum, TexBond® 20
Leverantör: ITW Texwipe
TexBond™ 20
818-0269EA 205 SEK
818-0269 818-0272 TEXWTX5711_U 818-0271 818-0270 818-0275 818-0274 818-0273
Papper för renrum, TexBond® 20
Papper
TexBond® är ett papper för renrum med exceptionella egenskaper för den kontamineringskontroll som krävs i kritiska miljöer. Det är speciellt framtaget för dem som vill ha ett papper som behåller låga jon- och partikelnivåer och har avsevärt bättre egenskaper för kopiering och skrift. Detta papper ger skarpa kopior som inte lyser igenom till nästa ark på grund av sin höga opacitetsklassning.
  • Exceptionella kopieringsegenskaper
  • Kompatibelt med laserskrivare och kopiatorer
  • Tydliga reproduktioner
  • Autoklaverbart för användning i sterila miljöer
  • Weight: 75 g/m²