Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "etiketter-kryo"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Artikel nummer : (479-3291)
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Tygetiketter för användning vid mycket låga temperaturer, kulspetspenna kan användas.
UOM:  1 * 200 Items
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Artikel nummer : (HEATHEALCRY-1700)
Leverantör:  HEATHROW
Benämning:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4  av 4