Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (1)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Provdelare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
Provdelare för att dela provmaterial i jämna bitar.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Leverantör:  HAVER & BOECKER
Beskrivning:   För uppdelning av siktmaterial i representativa prover.
Leverantör:  HAVER & BOECKER
Beskrivning:   Roterande provdelare med 8 trattar och utlopp, Max. matningsmängd: 4000 ml, Max. matningsstorlek: 10 mm
Leverantör:  Retsch GmbH
Beskrivning:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Max. matningsstorlek (mm): ≤ 10 mm, Hastighet (min-1): 50
Leverantör:  Retsch GmbH
Beskrivning:   Används för enkel delning och reducering av olika typer av bulkmaterial. Idealisk för reducering av provmaterial direkt på plats. Beroende på partikel...
Artikel nummer : (411-3311)
Leverantör:  Retsch GmbH
Beskrivning:   Roterande provdelare för representativ provberedning. Med hög noggrannhet och reproducerbarhet för både fina och grova material. Matning och provdelni...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ENDECOTTS
Beskrivning:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Artikel nummer : (ZARG40731)
Leverantör:  ZARGES LEICHTBAU GMBH
Beskrivning:   Adjustable sample divider made up of a foam ring and base panel in PE foam ethafoam 220.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bel-Art
Beskrivning:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8