Robotspetsar för Biotek® Precision/Precision XS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
613-1887EA 2625 SEK
613-1887
Robotspetsar för Biotek® Precision/Precision XS
Pipettspetsar
These automation tips for BioTek™ pipetting systems undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency thus providing accurate and precise performance achieved by superior tip straightness and a low coefficient of variation.
  • Sterila spetsar: Certifierat fria från RNas, DNas, DNA, RNA, pyrogener och ATP
  • Låg variationskoefficient (% CV)
  • Steriliserade med gammastrålning