Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
DL-α-Tocopherol acetate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   DL-α-Tocopherol acetate ≥97%
Leverantör:  MP Biomedicals
Beskrivning:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Leverantör:  Acros Organics
Beskrivning:   CAS No.: 52225-20-4
MDL No.: MFCD00072042
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Sto...
Leverantör:  MP Biomedicals
Beskrivning:   Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Leverantör:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivning:   Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. Corresponds to Ph. Eur., BP, USP, FCC
Artikel nummer : (USPH1667701)
Leverantör:  U.S. Pharmacopeia
Beskrivning:   DL-α-Tocopherol acetate
UOM:  1 * 250 mg
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6