Du sökte efter: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: MTT, a yellow tetrazole dye, can be reduced to a water-insoluble purple formazan compound by mitochondrial reductase enzymes. Since reduction only occ...
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥97.0% (by HPLC) for Biochemical Research
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥98%
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide(MTT) is an histochemical/cytochemical reagent. It is converted to water-insoluble MTT-for...
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Storage: +4°C, protect from light
3- (4,5-Dimethyl-2-thiazolyl-2)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide is used as a colorimetric metabolic activity i...
Artikel nummer : (MOLEM13118525)
Leverantör: Molekula
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
UOM: 1 * 1 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (MOLE14706101-5G)
Leverantör: Molekula
Beskrivning: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
UOM: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom