Mikroskopöverdrag, PMMA
Leverantör: Kartell
630-9281EA 3975 SEK
630-9281
Mikroskopöverdrag, PMMA
Skyddsöverdrag
Clear acrylic resin microscope cover protects against dust and dirt.
  • Square base
  • For 40 cm microscopes
Size: 300x307x400 mm