Tetrakloreten, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
15889-10ML-FEA 2380 SEK
15889-10ML-F
Tetrakloreten, Supelco®
Tetrakloreten
Formel: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Kokpunkt: 121,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000834
CAS nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/79/26653279.jpg