Vill du logga in igen?
Torkdukar för renrum, Polynit
Leverantör: Contec
Polynit
Polynit-torkduken är tillverkad av fiberpolyester och stickad med en speciell metod som minskar nedbrytningen av duken och därmed partikelgenereringen.
  • Beständiga mot nötning och kemikalier
  • Finns även i en steril variant i enlighet med AAMI-riktlinjerna
Den här torkduken har en exceptionellt låg nivå av partiklar och extraherbara rester och en god sorptionsförmåga. Därför är den idealisk för allmän rengöring, yttre avtorkning av produkter och rengöring av inre ytor.
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Färg: Vit
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning L×B Förp. Förp. VWR art.nr Antal
Icke-steril 102×102 mm 300 torkdukar/påse 300 CONTPN-44
Icke-steril 229×229 mm 150 torkdukar/påse 150 CONTPN-99
Steril 229×229 mm 10 torkdukar/innerpåse, 10 innerpåsar/ytterpåse, 10 ytterpåsar/låda 1.000 115-2145
Icke-steril 305×305 mm 75 torkdukar/påse 75 115-2144
Non sterile 460×460 mm Stacked, 50 wipes/bag 50 115-2390
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell Polynit
Absorptionsförmåga – inre (ml/g) 2,74
Absorptionsförmåga – yttre (ml/m²) 357
Absorptionsförmåga (vatten) – yttre (ml/m²) 384
Absorptionsförmåga – hastighet (s) 1
Partikelgenerering (>=0,5 µm) (×10⁶/m²) 1,53
Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten (g/m²) 0,009
Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol (g/m²) 0,005
Fibrer (>100 µm) (×10³/m²) 0,149 1,54
Joner – klorid (ppm) 0,10 0,06
Joner – natrium (ppm) 0,13 0,17
Basvikt (g/m²) 140
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal