Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "cytologitrattar"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/75/20236875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide while sup...
UOM:  1 * 48 Items
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   These one-way cytology funnels / cytofunners are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimise laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide. ...
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM:  1 * 480 Items
Leverantör:  SIMPORT SCIENTIFIC
Benämning:   Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM:  1 * 200 Items
Leverantör:  THARMAC GmbH
Benämning:   Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7