Optima™-termostatserien kan kombineras med plastbad, bad i rostfritt stål eller kylenheter. Digitaltermostaten T100 och TC120 är mikroprocessorstyrda, har ett lättanvänt vred och två funktionsknappar för snabb temperaturinställning och navigering. Med klar och tydlig 4 siffrig display, 3 programmerbara temperaturförval, skydd vid låg vätskenivå, fast övertemperaturskydd, visuellt larm, nedräkningstimer och användarkalibreringsfunktion för optimal noggrannhet.
- Temperaturområde för T100: RT+5 till 100 °C. Inställbart område från 0 till 100 °C (en kylslinga krävs för användning vid temperaturer under rumstemperaturen)
- Temperaturområde för TC120: RT+5 till 120 °C. Inställbart område från −20 till +120 °C (en kylslinga krävs för användning vid temperaturer under rumstemperaturen)
- Med cirkulation för utmärkt temperaturstabilitet och noggrannhet
- Stabilitet: ±0,05 °C vid 70 °C
- TC120 har ett akustiskt och visuellt larm och justerbart övertemperaturskydd
Pumpkapacitet, max:
Beställningsinformation: Termostaten kan fästas med en klämma på i stort sett vilket bad eller kärl som helst som har en vertikal sida (tillval).
Observera: *RT= rumstemperatur