VWR®, Koliformbad med MX-temperaturregulator
Leverantör: VWR
VWR®
462-0214EA 39650 SEK
462-0214 VWRU89202-924
VWR®, Koliformbad med MX-temperaturregulator
Bad Koliformbad
Bad i rostfritt stål med användarvänlig MX termostat med tre funktionsknappar och display. Speciellt utformade för tillverkning av mikrobiologiska odlingsmedier. Termostathållaren i kemikalie-beständig DuraTop™ kan enkelt tas bort vid rengöring av badet. Badet har en öppning med lock för valfri kylslinga som är idealisk för börvärden i närheten av rumstemperaturen.
  • Stor EasyView™ LCD-display med ikoner för larm eller fel, samt meddelanden och menyer på engelska
  • Gränser för hög och låg temperatur som kan justeras av användaren samt larm för låg vätskenivå
  • Tryckpump med en hastighet
  • Inbyggd pump och skydd för värmeelement
  • Enpunktskalibrering
Uppfyller DIN 12876-1, säkerhetsklass I.
Pumpkapacitet, max:
11,9 L/min, 120 mbar.
*RT = rumstemperatur
Leveransinformation: Levereras med genomskinligt ryggåslock.