Dibenz[a,c]antracen
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20695000EA
1600
SEK
EHERC20695000
Dibenz[a,c]antracen
Dibenz[a,c]antracen
Formel:
C₂₂H₁₄ MW: 278,35 g/mol Kokpunkt: 518 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 202…207 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
215-58-7 EINECS: 205-920-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...