Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Dibenz[a,h]antracen

Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
Fara



Formel: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Kokpunkt: 524 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 266 °C
Densitet: 1,282 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 53-70-3
EINECS: 200-181-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03054

 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
10 mg EHERC20700000
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal