Du sökte efter: 1,4-Dioxan
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Leverantör: Merck
Beskrivning: 1,4-Dioxan stabilised, EMPLURA®, Supelco®
Leverantör: Merck
Beskrivning: 1,4-Dioxan, Supelco®
Leverantör: Merck
Beskrivning: 1,4-Dioxan, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Artikel nummer : (5413-25)
Leverantör: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivning: 1,4-Dioxan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 2,5 L
Artikel nummer : (87821.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan 0,05% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1032002
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (83628.320)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan ≥99.8% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
UOM: 1 * 2,5 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Leverantör: Avantor
Beskrivning: 1,4-Dioxan ≥99.0% stabilised, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Artikel nummer : (87820.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan 0,1% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1032001
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (84715.290)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (23539.291)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 1,4-Dioxan, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: 1,4-Dioxan ≥99.0% stabilised
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: AcroSeal™ septum bottled solvent.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom