Vill du logga in igen?
1,4-Dioxan
Leverantör: Acros Organics
Fara
Synonyms: p-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokpunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 11,8 °C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006571
CAS nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förpackningstyp Förp. VWR art.nr Antal
Glass bottle 500 ml ACRO167805000
Glass bottle 1 l ACRO167800010
Glass bottle 2,5 l ACRO167800025
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Densitet 1.034
Flampunkt 12°C
Boiling point 101°C (760mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal