Litiumkarbonat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05676.0250EA
25275
SEK
1.05676.0250
Litiumkarbonat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Litiumkarbonat
Formel:
Li₂CO₃ MW: 73,89 g/mol Smältpunkt: 720 °C Densitet: 2,11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS nummer: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Specifikation testresultat
Solubility | 13 g/l (20 °C) |
Melting Point | 720 °C |
Molar Mass | 73.89 g/mol |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C) |