Kaliumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04938.0500EA
16630
SEK
1.04938.0500
1.04938.0050
Kaliumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Kaliumklorid
Formel:
KCl MW: 74,55 g/mol Kokpunkt: 1420 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 773 °C Densitet: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 13,07704 |
Specifikation testresultat
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |