Kaliumklorid, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60134-250ML-FEA 928 SEK
60134-250ML-F
Kaliumklorid, Supelco®
Kaliumklorid
Formel: KCl
MW: 74,55 g/mol
Kokpunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 773 °C
Densitet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704