Rubidiumklorid analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07615.0025EA 6090 SEK
1.07615.0025
Rubidiumklorid analytiskt reagens, Supelco®
Rubidiumklorid
Formel: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Kokpunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 715 °C
Densitet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011187
CAS nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral