Litiumfluorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05686.0500EA
13525
SEK
1.05686.0500
1.05686.0050
Litiumfluorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Litiumfluorid
Formel:
FLi MW: 25,94 g/mol Kokpunkt: 1676 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 870 °C Densitet: 2,64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS nummer: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05553 |
Specifikation testresultat
Solubility | 1.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 870 °C |
Molar Mass | 25.94 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 1676 °C (1013 hPa) |
Density | 2.64 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |
Hazard Class Description | Toxic Materials |