Litiumnitrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05653.0100EA
4110
SEK
1.05653.0100
1.05653.0500
Litiumnitrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Litiumnitrat
Formel:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Smältpunkt: 255 °C Densitet: 2,38 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05562 |
Specifikation testresultat
Solubility | 522 g/l (20 °C) |
Melting Point | 255 °C |
Molar Mass | 68.94 g/mol |
Bulk Density | 910 kg/m3 |
Density | 2.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Hazard Class Description | Oxidizer |